Digitaltermometer för kärntemperatur, TDC 110
Katalog # 620-1688
Leverantör: EBRO
Specifikationer
- Mätområde:−50…+150 °C
- Upplösning:0,1 °C
- Vikt:13 g
- B×D×H:50×120×40 mm
- Noggrannhet:±1,0 (−10…+120); ±2,0 (−50…−10; 120…150) °C
- Förp.:1
- Givare:NTC (Lר: 120×4 mm)
Specifikationer
Om denna produkt
TDC 110 är en robust och stöttålig termometer som passar för snabba temperaturkontroller inom livsmedelsindustrin, på slakterier och bagerier. Den kan utföra mätningar i luft, vätska och mjuka material.
- LCD-display på 7 mm
- Välj skala mellan °C och °F
- Automatisk avstängning efter tio minuter
Stainless steel fixed and pointed NTC probe (Lר: 120×4 mm).
Delivery: Supplied with replaceable battery and needle guard in order to minimise the risk of injury.