Digitaltermometer, TTX 100 serie
Catalog # 620-1384
Supplier: EBRO
Specifications
- Mätområde:-50...+350 °C
- Upplösning:0,1* °C
- Temperaturområde:−50...+350 °C
- Beskrivning:TTX 110, fixed probe including needle protection
- Seq:02
- B×D×H:90x42x17 mm
- Modell:TTX 110
- Temperature accuracy:±0,8%
- Temperature resolution:0,1 °C (−50...+199 °C); 1 °C (200...+350 °C)
- W×D×H:90×42×20 mm
- Batteri-liv:~100 h of continuous use
- Driftstemperatur:−20...+50 °C
- Vikt:40 g
- Batterityp:Lithium 3V (CR 2450)
- Hölje, material:ABS
- Noggrannhet:±0,8 %
- Förp.:1
Specifications
About this item
Thermocouple thermometer with fixed probe (Type T).
- Fast measurements, high accuracy
- HACCP conform
- Robust and impact resistant
- Replaceable battery
- Automatic switch-off
- HOLD function
Specialutformad för daglig användning i besvärlig miljö. TTX-termometrar har ett mätområde -50 till +350 °C med givare av typ T. Passar för användning i livsmedelsindustrin, slakterier, analyslaboratorier och hälsovårdsmyndigheter.
EN 13485, conform to HACCP
Certifications: EN 13485, Anpassad till HACCP
Delivery: Levereras med skyddsväska och kabel. Utbytbart CR2032-batteri med livslängd ca 100 timmar