Omrörarmotor, RZR 1
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certifikat
Om denna produkt
Overhead omrörare för grundläggande krav, enheten har stora kontrollrattar och bekväma analoga hastighetsinställningar. Skaftet passar för omrörarverktyg med skaft på upp till 8 mm i Ø.
- Överhettningsskydd med self-reset
- Två hastighetsområden från 35 till 2200 min-₁
- Med genomgående skaft för enkel djupjustering
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20
Delivery: Levereras med chucknyckel och förlängningsarm. Tillbehören måste beställas separat.