Mekanisk omrörarmotor, RW 20 digital
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Robust, kompakt, ergonomisk design med digital display.
- Konstant drift
- Två hastighetsområden för universell användning från 60 till 2 000 min-1
- Chuck av "push-through"-typ
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20
Delivery: Tillbehör beställs separat.
Specifications
- Catalog No:
- 441-2907
- Modell:
- RW 20 digital
- Max. volym H₂O:
- 20 L
- Max. viskositet:
- 10000 mPas
- Hastighetsområde I:
- 60 - 500 min⁻¹
- Hastighetsområde II:
- 240 - 2000 min⁻¹
- Max. vridmoment vid chuck:
- 150 Ncm (per 100 min⁻¹)
- Chuckområde:
- 0,5 - 10 mm
- Effekt in/ut:
- 70/35 W
- W×D×H:
- 88×212×294 mm
- Vikt:
- 3,1 kg