Magnetomrörare, MR Hei-Mix S
Supplier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certificates
About this item
Magnetomrörare med vit platta och analog inställning av hastigheten.
- Idealisk för titrering
- Kemikalieresistent platta i PVDF och hölje i polyamid
- Elektronisk hastighetsreglering
IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21
Specifications
- Catalog No:
- 442-1100
- Modell:
- MR Hei-Mix S
- Hastighetsområde:
- 0 - 2200 min⁻¹
- Max. volym H₂O:
- 5000 ml
- Strömtillförsel:
- 7 W
- Plattmaterial:
- PVDF
- Plattans mått:
- Ø 104 mm
- Vikt:
- 1,2 kg
- W×D×H:
- 126×140×80 mm