Magnetomrörare, explosionssäker
Katalog # 442-4165
Leverantör: KARTELL
Specifikationer
- Beskrivning:Magnetomrörare, luft- eller vattendriven
- Hastighetsområde:0 - 800 min⁻¹
- Totalmått:Ø×H: 129×61,3
- Max. volym H₂O:1 L
- Plattans mått:128 mm
- Plattmaterial:ABS
- Vikt:0,26 kg
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Magnetomrörare med ABS-hölje som inte har någon elektrisk motor utan drivs av antingen luft (1 till 2,5 kg/cm²;15 till 40 psi) eller vattentryck.
- Idealiskt i miljöer där brandfarliga lösningsmedel och sura ångor förekommer i hög koncentration
- Ingen risk för gnistbildning eftersom elektrisk motor saknas
- Plastkonstruktion som inte rostar
- Kan användas på bänk eller fästas vid stativstav 12 mm Ø
Ordering information: Stativstav Ø 12 mm och stativ beställs separat