Magnetomrörare, lab disc white
Catalog # 442-0737
Supplier: IKA
Specifications
- Beskrivning:Magnetomrörare, lab disc white
- Seq:01
- Modell:lab disc white
- Hastighetsområde:15 - 1500 min⁻¹
- W×D×H:117×180×12 mm
- Max. volym H₂O:800 ml
- Plattans mått:Ø 100 mm
- Plattmaterial:Polyester
- Effekt, in/ut:5/3 W
- Vikt:0,3 kg
- Förp.:1
Specifications
About this item
Ultraplatta magnetomrörare med magnetspolteknik. Toppplatta och hölje är gjorda av kemiskt resistenta material. Slitagefri körning utan rörliga delar.
- Byter rotationsriktning var 30:e sekund för att ge optimal blandning (valbart)
- Användningsområde 5 till 40 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 65