Magnetomrörare, Mini MR standard IKAMAG®
Catalog # 444-1145
Leverantör: IKA
Specifikationer
- Beskrivning:Mini MR standard magnetic stirrer, EU/CH/UK-plug
- Seq:001
- Modell:Mini MR standard
- Hastighetsområde:0 - 2500 min⁻¹
- W×D×H:115×129×37 mm
- Max. volym H₂O:1000 ml
- Plattans mått:115×115 mm
- Plattmaterial:Polyester
- Effekt, in/ut:3/2 W
- Vikt:0,25 kg
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Liten magnetomrörare med vit platta, idealisk för att observera färgreaktioner.
- Reglerbar hastighet
- Kan användas i 5 till 40 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 42