Magnetomrörare, Midi MR 1 digital IKAMAG®
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Kraftfull magnetomrörare med hög kapacitet med digital LED-display.
- Reglerbar hastighet
- Fungerar oberoende av viskositesförändringar
- Kontinuerlig drift eller timer: 0 till 56 min
Plus models feature integrated USB and RS232 connections.
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21.
Specifications
- Catalog No:
- IKAA25002968
- Modell:
- Midi MR 1 digital plus IKAMAG®
- Hastighetsområde:
- 0 - 1000 min⁻¹
- Max. volym H₂O:
- 50 L
- Plattmaterial:
- Material-21391677|Material-21391682
- Plattans mått:
- 350×350 mm
- Vikt:
- 9 kg
- Effekt, in/ut:
- 70/19 W
- W×D×H:
- 360×430×110 mm