ContactUsLinkComponent
VWR®, Magnetomrörare, lab disc
VWR®, Magnetomrörare, lab disc
Katalog # 442-0883
Leverantör:  VWR Collection
undefined
VWR®, Magnetomrörare, lab disc
Katalog # 442-0883
Leverantör:  VWR Collection
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Magnetomrörare, lab disc, EU/CH/UK-kontakt
  • Seq:
    01
  • Modell:
    Lab Disc
  • Hastighetsområde:
    15 - 1500 min⁻¹
  • W×D×H:
    117×180×12 mm
  • Max. volym H₂O:
    800 ml
  • Plattans mått:
    Ø 100 mm
  • Plattmaterial:
    Polyester
  • Effekt, in/ut:
    5/3 W
  • Vikt:
    0,3 kg
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Ultra-tunn och kompakt magnetomrörare utan rörliga delar. Omrörningsriktning ändrar sig var 30:e sekund för optimal blandning.
  • Robust
  • Platta och hölje i kemikalieresistent material
  • Säker platta, behållaren glider inte av
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP65
Delivery: Levereras med två bägare (150 ml) och tre magnetiska omröringsstavar (10 mm, 20 mm, 30 mm).