Magnetomrörare med värme, MR Hei-Standard
Magnetkokare med elektronisk temperaturreglering och digital display för nominell hastighet och temperatur. Keramisk belagd siluminplatta ger utmärkt värmeledning och distribution och är extremt motståndskraftig mot repor och kemikalier. En oberoende säkerhetskrets stänger av värmen om den nominella värmeplattatemperaturen överskrids med 25 ° C. Elektronisk strömbegränsning för att skydda motorn. TRIAC garanterar lång livslängd.
- Extra säkerhet med dubbla ledningar som används för att stänga av apparaten vid övertemperatur
- Temperaturområde för media: upp till 300 °C
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 32
: Skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 32