Magnetomrörare med värme, MR Hei-End
Supplier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certificates
About this item
Magnetic hotplate stirrer with microprocessor control. Ceramic coated silumin plate provides excellent heat conduction and distribution and is extremely resistant to scratches and chemicals. An independent safety circuit switches off the heating if a user determined temperature difference (ΔT 10 to 25 °C) above set temperature is reached. No unintentional changes to temperature settings. Indicator on the display shows when unit is off and residual heat is higher than 50 °C. Optional medium temperature sensor uses two independent PT1000 sensors double checking each other. Electronic current limiting to protect the motor. TRIAC guarantees long service life.
- Mikroprocessorstyrd och digital visning av inställt och aktuellt värde för hastighet och temperatur
- Extra säkerhet med dubbla ledningar som används för att stänga av apparaten vid övertemperatur
- RS232-utgång och möjlighet att koppla en extern temperaturgivare (Pt1000 givare: tillval)
- Temperaturområde för media: upp till 250 °C, kontrollnoggrannhet med Pt1000-givare: ±0,2 °C
Skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 32