ContactUsLinkComponent
Elektroniska kontakttermometrar, ETS-D5/ ETS-D6
Elektroniska kontakttermometrar, ETS-D5/ ETS-D6
Supplier:  IKA
Certificates
undefined
Elektroniska kontakttermometrar, ETS-D5/ ETS-D6
Supplier:  IKA
Specifications
  • Catalog No:
  • 620-8109
  • 620-8108
  • Modell:
  • ETS-D6
  • ETS-D5
  • Temperaturområde:
  • −50...+450 °C
  • −50...+450 °C
  • Temperature resolution:
  • 0,01 K
  • 0,1 K
  • Temperature accuracy:
  • ±0,05 K*
  • ±0,2 K*
  • pH – område:
  • pH – upplösning:
  • ±0,01
  • pH – noggrannhet:
  • ±0,1
  • pH – anslutning:
  • BNC
  • Skyddsklass:
  • IP 54
  • IP 54
  • W×D×H:
  • 96×45×98 mm
  • 82×22×83 mm
  • Vikt:
  • 0,2 kg
  • 0,2 kg
Specifications
Related Information