Magnetomrörare med värme, RH basic 2 IKAMAG®
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Magnetomrörare med värme med platta i rostfritt stål.
- Fast övertemperaturskydd (400 °C)
- Motor med mjukstart
- Kan användas i 5 till 40 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21
Specifications
- Catalog No:
- 442-0174
- Modell:
- RH basic 2
- Plattmaterial:
- Rostfritt stål (AISI 304)
- Plattans mått:
- Ø 125 mm
- Max. volym H₂O:
- 10 L
- Hastighetsområde:
- 100 - 2000 min⁻¹
- W×D×H:
- 168×220×105 mm
- Temperaturområde:
- RT till 320 °C
- Värmeeffekt:
- 400 W
- Effekt in/ut:
- 15/2 W
- Vikt:
- 2,4 kg