VWR® VMS-A, Magnetomrörare med värme
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
- Fast övertemperaturskydd 400 °C
- Motor med mjukstart
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21
Specifications
- Catalog No:
- 442-0185
- Modell:
- VMS-A
- Plattmaterial:
- Material-21391682|Material-21391677
- Plattans mått:
- Ø 125 mm
- Max. volym H₂O:
- 10 L
- Hastighetsområde:
- 100 - 2000 min⁻¹
- W×D×H:
- 168×220×105 mm
- Temperaturområde:
- RT...320 °C
- Värmeeffekt:
- 400 W
- Effekt in/ut:
- 15/2 W
- Vikt:
- 2,4 kg