ContactUsLinkComponent
VWR®, Hitachi U-2900, U-2910 UV/VIS spektrofotometer
VWR®, Hitachi U-2900, U-2910 UV/VIS spektrofotometer
Catalog # 634-0718
Leverantör:  VWR Collection
undefined
VWR®, Hitachi U-2900, U-2910 UV/VIS spektrofotometer
Catalog # 634-0718
Leverantör:  VWR Collection
Specifikationer
  • Modell:
    U-2900
  • Absorbansområde:
    −3,0 - 3,0 A
  • Ljuskälla:
    Halogen och deuterium lampa
  • Beskrivning:
    UV/Vis spectrophotometer with validation and self-diagnostic functions
  • Scanning speed:
    60 nm/s
  • Elektrisk:
    100 − 240 V
  • Våglängdsområde:
    190 - 1100 nm
  • Spektral bandbredd:
    1,5 nm
  • Ströljus:
    ≤0,05% (220 nm NaI; 340 nm NaNO₂)
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Tillförlitlig, noggrann spektrofotometer inom passar för de flesta applikationer inom bioteknik, utveckling av nya material och kvalitetskontroll.
  • Hög upplösning, uppfyller europeiska farmakopén
  • Stabil optik med dubbelstråle och Stigmatic konkav diffraktionsgitter för aberrationsfria mätningar
  • Full scanning över området med skanningshastighet
U-2900 är utformad för fristående användning: men kan styras externt via en PC med programvaran UV Solutions. U-2910 är konstruerad för styrning via PC.
The U-2910 is designed for PC control only.