About this item
Combi-spin™ (PCV-2400) och Multi-spin™ (PCV-6000) erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att utföra en centrifugerings- och blandningssekvens med 0,5/1,5/2,0 ml mikrorör och 0,2 ml strips. De kan också användas enbart för centrifugering eller som provrörsskak. Combi-spin och Multi-spin underlättar beredningen av prover för många procedurer, bland annat PCR, gelelektrofores och enzymreaktioner.
Combi-spin™ möjliggör blandning av ett enskilt rör samtidigt som andra rör centrifugeras.
- Kombinerad centrifug och provrörsskak med fast hastighet
- Kontinuerlig drift eller pulscentrifugering
Multi-spin™ är idealisk för laboratorier som hanterar många prover, t ex kliniska PCR-laboratorier samt immunologiska avdelningar.
- Skakfrekvens kan ställas in på tre olika nivåer: mjuk, mellan, hård, timer: 1 till 20 sek
- Sekvenser centrifugering/skakning kan kopplas ihop och upprepas upp till 999 gånger
- Kan användas i 4 till 40 °C
Specifications
- Catalog No:
- GRANPCV-6000
- 444-0336
- Modell:
- Multi-spin PCV-6000
- Combi-Spin PCV-2400
- Max. kapacitet:
- 12×1,5/2,0 ml
- 12×1,5/2,0 ml (centrifugation)
1×1,5/2,0 ml (vortex)
- Max. speed:
- 1000 - 6000 min⁻¹
- 2400 min⁻¹
- Max. RCF:
- 2350 ×g
- 700 ×g
- Driftstemperatur:
- 4...40 °C
- 4...40 °C
- Strömförsörjning:
- 12 VAC, 1 A
- 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,6 A
- Antal cykler:
- 1 - 999
- -
- B×D×H:
- 225×180×115 mm
- 225×180×115 mm
- Vikt:
- 2,5 kg
- 2,1 kg