ContactUsLinkComponent
VWR®, Provrörsskak för många rör
VWR®, Provrörsskak för många rör
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR®, Provrörsskak för många rör
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-7061
  • 444-7063
  • Modell:
  • Digital
  • Analog
  • Orbit:
  • 3,6 mm
  • 3,6 mm
  • Kolvhastighet:
  • 500 - 2500 min⁻¹
  • 1200 - 2400 min⁻¹
  • B×D×H:
  • 384×241×406 mm
  • 384×241×406 mm
  • Vikt:
  • 18,6 kg
  • 18,6 kg
  • Timer:
  • 1 - 9999 min
  • 0 - 1 min
  • Effekt:
  • 100 W
  • 100 W
Specifications