Provrörsskak, Reax top och Reax control
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certifikat
Om denna produkt
Easy to use vortex shakers, start the vortexing action by simply pressing down on the holder or platform. Reax top has analogue speed setting dial for infinitely variable speeds, Reax control has electronic speed control. The heavy casing protects from splashes, while the round foot knobs ensure a secure positioning on the bench and prevents 'walking'.
- Välj mellan manuell eller kontinuerlig drift
- Analoga inställning för hastigheten
- Kan användas i temperaturer från 5 till 40 °C (85% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 22
Ordering information: Levereras med hållarkopp för provrör med 20 mm i diameter. En stor plattform för flaskor upp till 50 ml finns som tillval (se tillbehör) (444-1398).
Specifikationer
- Catalog No:
- 444-1380
- 444-1381
- Modell:
- Reax top
- Reax control
- Orbit:
- 5 mm
- 5 mm
- Hastighetsområde:
- 0 - 2500 min⁻¹
- 0 - 2500 min⁻¹
- Effekt, in:
- 42 W
- 42 W
- B×D×H:
- 134×105×172 mm
- 134×105×172 mm
- Vikt:
- 3,3 kg
- 3,3 kg