VWR® VV3, Provrörsskak
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Vortex mixer suitable for a range of different applications due to three interchangeable attachments and various inserts. Microtubes, microtitre plates, even 250 ml Erlenmeyer flasks can be attached by means of the specially designed strap. Attachments click securely onto the unit in any position. The unit is sturdy with coated, zinc die-casting.
- Liten och kompakt design
- Brett hastighetsområde, steglöst reglerbar hastighet
- Manuell eller kontinuerlig drift
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21
Delivery: Levereras med standard hållarkopp för provrör eller små bägare.
Caution: * Beroende på tillbehör och belastning
** Används tillsammans med 412-0101
** Används tillsammans med 412-0101
Specifications
- Catalog No:
- 444-0007
- Modell:
- VV3
- Skakrörelse:
- Cirkulär
- Orbit:
- 4 mm
- Hastighetsområde:
- 500 - 2500 min⁻¹*
- Max. kapacitet:
- 250 ml
- Effekt, in/ut:
- 58/10 W, 58/10 W
- B×D×H:
- 127×149×136 mm
- Vikt:
- 4,5 kg