ContactUsLinkComponent
VWR® VV3, Provrörsskak
VWR® VV3, Provrörsskak
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® VV3, Provrörsskak
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-0007
  • Modell:
  • VV3
  • Skakrörelse:
  • Cirkulär
  • Orbit:
  • 4 mm
  • Hastighetsområde:
  • 500 - 2500 min⁻¹*
  • Max. kapacitet:
  • 250 ml
  • Effekt, in/ut:
  • 58/10 W, 58/10 W
  • B×D×H:
  • 127×149×136 mm
  • Vikt:
  • 4,5 kg
Specifications