Provrörsskak, VORTEX Genius 3
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Vortex mixer with three interchangeable attachments and various inserts for different applications. Microcentrifuge tubes, microtitre plates, even round bottomed or 250 ml Erlenmeyer flasks can be attached by means of the specially designed strap. Attachments click securely onto the unit in any position. The unit is stable at high speeds and sturdy with coated, zinc die-casting.
- Kompakt design
- Brett hastighetsområde, steglöst reglerbar hastighet
- Manuell eller kontinuerlig drift
- Användningsområde: 5 till 40 °C (80% relativ fuktighet), i inkubator eller kylrum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21
Ordering information: Levereras med standardtillbehör för provrör, eller små bägare, 412-0099.
Caution: * Beroende på tillbehör och belastning
** Används tillsammans med 412-0101
** Används tillsammans med 412-0101
Specifications
- Catalog No:
- 412-0098
- Modell:
- VORTEX Genius 3
- Skakrörelse:
- Cirkulär
- Orbit:
- 4 mm
- Hastighetsområde:
- 500 - 2500 min⁻¹*
- Effekt, in/ut:
- 58/10 W
- B×D×H:
- 127×149×136 mm
- Vikt:
- 4,5 kg