Provrörsskak, PV-1
444-0359
- Max. kapacitet:50 ml
- Orbit:4 mm
- Skakrörelse:Cirkulär
- Hastighetsområde:750 - 3000 min⁻¹
- Beskrivning:PV-1 vortex mixer
- Modell:PV-1
- Max. Diameter för provrör (mm):28,5 mm
- Vikt:1,1 kg
- B×D×H:90×150×80 mm
- Förp.:1
For gentle through to vigorous mixing and pellet resuspension in 0,5, 1,5, 15 and 50 ml tubes. The PV-1 vortex mixer is so small that it will fit in your hand, with no compromise in performance.
- Reglerbar hastighet
- Manuell eller kontinuerlig drift
- Hållarkopp för rör upp till 28 mm i diameter
- Absorberande gummifötter förhindrar att skakapparaten flyttar sig och absorberar vibrationer
- Kan användas i temperaturer från 4 till 40 °C (80% relativ fuktighet, icke-kondenserande) i kylrum eller inkubator