Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Vortex Mixer
VWR®, Vortex Mixer
Leverantör:   VWR Collection
VWR®, Vortex Mixer
Leverantör:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Vortex Mixer
1 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
This vortex mixer combines state of the art electronics with design and comfort. Start the vortexing action by simply pressing down on the holder or platform. The heavy casing protects from splashes, while the round foot knobs ensure a secure positioning on the bench top preventing the unit from moving across the bench.
  • Vibrerande rörelse
  • Skakning av ett rör i taget eller kontinuerligt
  • Analog inställning av hastigheten
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 22
Leveransinformation: Levereras med hållarkopp för rör med diameter 20 mm. En stor plattform för flaskor upp till 50 ml finns som tillval (se tillbehör).
Varning: * med tillbehören 444-1388 och 444-1383
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 444-1372
  • 444-1378
  • 444-1379
  • Modell:
  • Vortexblandare
  • Vortexblandare
  • Vortexblandare
  • Orbit:
  • 5 mm
  • 5 mm
  • 5 mm
  • Hastighetsområde:
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • Max. kapacitet:
  • 50 ml*
  • 50 ml*
  • 50 ml*
  • Effekt (W):
  • 51 W
  • 51 W
  • 51 W
  • B×D×H:
  • 134×105×172 mm
  • 134×105×172 mm
  • 134×105×172 mm
  • Vikt:
  • 2,8 kg
  • 2,8 kg
  • 2,8 kg
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • 444-1372
    Vortexblandare, EU-kontakt
    Vortexblandare, EU-kontakt
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 750,00 kr
    6 750,00 kr
    1 * 1 Items
       6 750,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1372
    Modell
    Vortexblandare
    Orbit
    5 mm
    Hastighetsområde
    0 - 2500 min⁻¹
    Max. kapacitet
    50 ml*
    Effekt (W)
    51 W
    B×D×H
    134×105×172 mm
    Vikt
    2,8 kg
  • 444-1378
    Vortexblandare, UK-kontakt
    Vortexblandare, UK-kontakt
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1378
    Modell
    Vortexblandare
    Orbit
    5 mm
    Hastighetsområde
    0 - 2500 min⁻¹
    Max. kapacitet
    50 ml*
    Effekt (W)
    51 W
    B×D×H
    134×105×172 mm
    Vikt
    2,8 kg
  • 444-1379
    Vortexblandare, CH-plugg
    Vortexblandare, CH-plugg
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1379
    Modell
    Vortexblandare
    Orbit
    5 mm
    Hastighetsområde
    0 - 2500 min⁻¹
    Max. kapacitet
    50 ml*
    Effekt (W)
    51 W
    B×D×H
    134×105×172 mm
    Vikt
    2,8 kg
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Test tube holding device, holds one test tube securely during continuous shaking
    Test tube holding device, holds one test tube securely during continuous shaking
    444-1388
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 300,00 kr