Skakapparat, längsgående rörelse, VKS 75 B control
Catalog # 444-9422
Supplier: Edmund Bühler GmbH
Specifications
- Skakrörelse:Längsgående
- Hastighetsområde:20 - 200 min⁻¹
- Slag:50 mm
- Beskrivning:VKS 75 B control, skakapparat med fram-och tillbakagående rörelse
- Modell:VKS 75 B control
- Max. load:75 kg
- Skakbord, B×D:760×600 mm
- Vikt:110 kg
- B×D×H:1050×835×250 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Large, heavy duty reciprocating shaker for use as a floor standing unit only. Shaker is designed for continuous operation and accommodates loads of up to 75 kg. A variety of different vessels can be accommodated in different configurations by choosing from the wide range of optional attachments.
- Digital visning av inställda och aktuella värden, programmerbar
- Kontinuerlig drift eller timer 1 min till 30 tim
- Justerbar hastighet
- Kan användas i 5 till 50 °C (85% relativ fuktighet) i kylrum
- Många olika tillbehör finns, och upp till 6 skakbord kan skakas med 3-våningsramen
Ordering information: Levereras utan skakbord. Tillbehör beställs separat.
Caution: Skakbord SM med plats för max.117×10, 64×25, 63×50, 49×100, 23×250, 15×500, 11×1 000 eller 6×2 000 ml kolvar alt. 5 st provrörsställ. Hållare med plats för: 10×100, 6×250, 4×500, 4×1 000 eller 2×2 000 ml separertrattar. Kontakta oss för mer information om befintliga tillbehör.