VWR®, Mini skakapparat, cirkulär rörelse
Leverantör: VWR Collection
Certifikat
Om denna produkt
General purpose shaker with microprocessor control which is ideal for a range of mixing applications. Variable speed control provides consistent, uniform shaking action. The speed is adjustable in 10 min⁻¹ increments up to 500 min⁻¹, and increments of 25 min⁻¹ up to 1200 min⁻¹. The ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety.
- Visning av hastighet och tid på två separata LED-displayer
- Inbyggd timer, 1 s till 160 tim, visar drifttid eller räknar ned, möjlighet till automatisk avstängning samt ljudsignal vid slutfört program
- Många tillbehör finns
- Kan användas vid −10 till +60 °C (80 % relativ fuktighet), i inkubator, torr CO₂-inkubator eller kylrum
Accessories information: Skakapparaten har plats för max 2 av de ställ som beskrivs nedan och 35 st. 10 ml-, 20 st. 25 ml-, 15 st. 50 ml-, 12 st. 125 ml-, 6 st. 250 ml- eller 4 st. 500 ml-kolvar och 3 st. 500 ml-medieflaskor.
Delivery: Levereras med perforerad hållare och anti-glid gummimatta men utan tillbehör, beställs separat.
Specifikationer
- Catalog No:
- 444-0268
- Modell:
- Mini skakapparat, cirkulär rörelse
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing
- Kolvhastighet:
- 100 - 1200 min⁻¹
- Hastighetsnoggrannhet:
- ±2%
- Skakrörelse:
- Cirkulär
- Max. load:
- 3,6 kg
- Effekt:
- 25 W
- Orbit:
- 3 mm
- Vikt:
- 10 kg
- B×D×H:
- 280×430×100 mm
- Skakbord, B×D:
- 222×298 mm