Inkubatorhuv, TH 15 och TH 30
Supplier: Edmund Bühler GmbH
Certificates
About this item
Inkubatorhuv med fönster på tre sidor. Dörren öppnas uppåt. Kan kombineras med Edmund Buhler-skakapparater för att maximalt utnyttja bänkutrymmet eller fungera som oberoende enheter. TH 15 kan kombineras med KS 15 eller TiMix 5 skakapparater och har plats för 1-liters E-kolvar; TH 30 kan användas med SM 30 skakapparater och har plats för två liters E-kolvar.
- Digital temperaturinställning och -visning
- TH 30 har vanlig belysning samt UV-belysning (15 W)
- Med inbyggt eluttag för användning med små skakapparater
- Skakningen upphör automatiskt när dörren öppnas, för ökad säkerhet
EN 61010/VDE 800 del 1
Air circulation: 240 m³/h
Ordering information: Levereras utan tillbehör. Utökat temperaturområde RT+5 till 60 °C finns för båda modellerna som fabriksinstallerat tillbehör, kontakta oss för mer information.
Specifications
- Catalog No:
- 444-9392
- 444-9391
- Modell:
- TH 30
- TH 15
- Temperaturområde:
- RT +5…50 °C
- RT +5…50 °C
- Display, upplösning:
- ±1 °C
- ±1 °C
- Temperaturnoggrannhet:
- ±1 %
- ±1 %
- Innermått B×D×H:
- 660×540×430 mm
- 490×410×310 mm
- B×D×H:
- 680×610×560 mm
- 510×450×455 mm
- Vikt:
- 33 kg
- 21 kg