ContactUsLinkComponent
Skakinkubator, KS 4000 i/ic control
Skakinkubator, KS 4000 i/ic control
Leverantör:  IKA
Certifikat
undefined
Skakinkubator, KS 4000 i/ic control
Leverantör:  IKA
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 444-0489
  • 444-0298
  • Modell:
  • KS 4000 ic control with cooling coil
  • KS 4000 i control
  • Skakrörelse:
  • Cirkulär
  • Cirkulär
  • Temperaturområde:
  • RT +5…+80 °C
  • RT +5…+80 °C
  • Hastighetsområde:
  • 10 - 500 min⁻¹
  • 10 - 500 min⁻¹
  • Max. belastning med tillbehör:
  • 20 kg
  • 20 kg
  • Effekt in/ut:
  • 1120/1000 W
  • 1120/1000 W
  • Permissible ambient temperature:
  • 15...32 °C
  • 15...32 °C
  • Skakbord, B×D:
  • 440×440 mm
  • 440×440 mm
  • Innerhöjd:
  • 325 mm
  • 325 mm
  • B×D×H:
  • 580×750×520 mm
  • 580×750×520 mm
  • Vikt:
  • 55 kg
  • 50 kg
  • Orbit:
  • Ø 20 mm
  • Ø 20 mm
Specifikationer