ContactUsLinkComponent
Skakapparat, 3D-rörelse, PS-3D
Skakapparat, 3D-rörelse, PS-3D
  444-0350
undefined
Skakapparat, 3D-rörelse, PS-3D
  444-0350
  • Vinkel:
  • Skakrörelse:
    3D roterande
  • Beskrivning:
    PS-3D skakapparat
  • Modell:
    PS-3D
  • Max. load:
    0,5 kg
  • Skakbord, B×D:
    200×200 mm
  • Kolvhastighet:
    5 - 60 min⁻¹
  • Vikt:
    1,3 kg
  • B×D×H:
    85×150×80 mm
  • Förp.:
    1
The compact PS-3D variable speed, fixed angle 3D rotator is ideally suited for personal use. Applications include mixing in tubes, culture flasks, gel staining, destaining, antibody staining, washes, hybridisations, and blots. The reliable motor produces regulated and reproducible rotating throughout the speed range.
  • Den varsamma rörelsen håller ömtålig vävnad intakt under inkubation
  • Kan användas i 4 till 40 °C (80% relativ fuktighet, icke-kondenserande) i inkubator eller kylrum
 : Levereras med antiglid matta. Skårad matta finns som tillbehör.