Skakapparat, roterande rörelse, Reax 2
Supplier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certificates
About this item
Skakapparat med roterande rörelse för homogen blandning, idealisk för hematologi, medicinsk diagnostik, materialtester och biokemi. Med analog inställning av hastigheten.
- Passar för kontinuerlig användning
- Byte av hållare görs enkelt utan verktyg
- Idealisk för användning under kontrollerade förhållanden, kan användas i 0 till 40 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
Certifications: Uppfyller DIN 38414 del 4-Bestämning av avfall i vatten. IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21.
Delivery: Levereras med anti-glidmatta. Tillbehör beställs separat.
Specifications
- Catalog No:
- 444-0984
- 444-1113
- Modell:
- Reax 2
- Reax 2
- Skakrörelse:
- Roterande
- Roterande
- Kolvhastighet:
- 20 - 100 min⁻¹
- 20 - 100 min⁻¹
- Max. load:
- 1 kg
- 1 kg
- Strömtillförsel:
- 27 W
- 27 W
- B×D×H:
- 510×235×180 mm
- 510×235×180 mm
- Vikt:
- 5,2 kg
- 5,2 kg