- Vinkel:7°
- Skakrörelse:Cirkulär, längsgående samt vibrerande
- Vridvinkel, fram- och tillbakagående rörelse:1 - 360° (in steps of 30°)
- Beskrivning:Flerfunktionell skakapparat med 3-D roterande rörelse, PS-M3D
- Modell:PS-M3D
- Max. load:1 kg
- Antal cykler:1 - 125
- Skakbord, B×D:235×235 mm*
- Kolvhastighet:1 - 100 min⁻¹
- Timer:1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode) - Vridvinkel, vibrerande rörelse:1 - 5°
- Vikt:2 kg
- B×D×H:225×170×125 mm
- Förp.:1
PS-M3D är en kompakt, multifunktionell skakapparat med reglerbar hastighet och möjlighet till olika typer av 3D-rörelser. Används bl. a. för immunoprecipitation, vävnadsodling, färgning och avfärgning av geler, färgning av antikroppar, tvätt, hybridisering och blotting. Motorn ger en reglerad och reproducerbar skakning över hela hastighetsområdet. PS-M3D har allt som behövs för blandning av partiklar med olika storlekar.
- Multifunction: Rotation, reciprocation and vibration
- All actions can be set for continuous or timed operation
- Individual phases can be linked together for flexibility
- Can be used at 4 to 40 °C (80% relative humidity, non-condensing), in an incubator or cold room
3D-cirkulär (lång våg) för stora partiklar.
Längsgående rörelse (lång- och medellång våg) för stora till medelstora partiklar.
Vibrerande (kort våg) för små partiklar.
Olika typer av rörelser kan kombineras med varandra i max. 125 steg för total flexibilitet: 3D cirkulär, 3D längsgående, 3D vibrerande, 3D cirkulär och längsgående, 3D cirkulär och vibrerande, 3D cirkulär och längsgående och vibrerande, 3D längsgående och vibrerande. Ett program kan skapas med olika kombinationer för att få optimala blandningsförhållanden.