ContactUsLinkComponent
Skakapparat, vagga, PMR-30
  444-0341
undefined
Skakapparat, vagga, PMR-30
  444-0341
  • Vinkel:
  • Skakrörelse:
    Vaggande
  • Beskrivning:
    PMR-30 skakapparat
  • Seq:
    01
  • Modell:
    PMR-30
  • Max. load:
    1 kg
  • Skakbord, B×D:
    210×210 mm
  • Skakhastighet:
    5 - 30 cycles/min
  • Vikt:
    2 kg
  • B×D×H:
    220×205×120 mm
  • Förp.:
    1
The compact and highly functional PMR-30 variable speed, fixed angle platform rocker is ideally suited for personal use, it provides a smooth side to side rocking motion for gentle sample agitation in tubes, culture flasks, dishes and boxes. Applications include gel staining, destaining, antibody staining, washes, hybridisations, and blots. The reliable motor with direct drive mechanism produces regulated and reproducible rocking throughout the speed range.
  • Kontinuerlig drift eller timer: inbyggd digitaltimer från 1 min till 24 timmar, med automatisk avstängning, återstående tid visas
  • Kan användas i 4 till 40 °C (80% relativ fuktighet, icke-kondenserande) i inkubator eller kylrum
 : Levereras med anti-glid matta. Skårad matta finns som tillbehör.