ContactUsLinkComponent
Skakapparat, cirkulär rörelse, KS 260
Skakapparat, cirkulär rörelse, KS 260
Supplier:  IKA
Certificates
undefined
Skakapparat, cirkulär rörelse, KS 260
Supplier:  IKA
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-2773
  • 444-2772
  • 444-1303
  • Modell:
  • KS 260 control
  • KS 260 basic
  • KS 260 control
  • Kolvhastighet:
  • 10 - 500 min⁻¹
  • 20 - 500 min⁻¹
  • 10 - 500 min⁻¹
  • Skakrörelse:
  • Cirkulär
  • Cirkulär
  • Orbital
  • Max. load:
  • 7,5 kg
  • 7,5 kg
  • 7,5 kg
  • Effekt in/ut:
  • 45/10 W
  • 45/10 W
  • 45/10 W
  • Orbit:
  • 10 mm
  • 10 mm
  • 10 mm
  • Vikt:
  • 8,8 kg
  • 8,5 kg
  • 8,8 kg
  • B×D×H:
  • 360×420×98 mm
  • 360×420×98 mm
  • 360×420×98 mm
  • Display:
  • Digital speed/timer/mode
Specifications
Related Information