Skakapparater, KS 15 B och 15 B control
Leverantör: Edmund Bühler GmbH
Certifikat
Om denna produkt
Reciprocating shakers, which are suitable for continuous or timer operation. The optional universal tray accepts a maximum of 5×1000 ml or 9×500 ml flask clamps; Combifix rack system accommodates 4×1000 or 6×500 ml Erlenmeyer flasks. Variety of different vessels can be accommodated by choosing from the range of optional attachments.
- KS 15 B har analog kontroll, KS 15 control har digital display och en ny programmerbar kontrollenhet med utökade funktioner
- Kontinuerlig drift eller timer från 0 till 120 min (KS 15 B) och kontinuerlig drift eller programmerbar (KS 15 B control)
- Steglöst justerbar hastighet
- Användningsområde 5 till 50 °C (85 % relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
- Kan användas med inkubatorhuven TH 15 vid RT+5 till 50 °C med noggrannhet ±1 % av inställt värde
Ordering information: Levereras utan skakbord eller ställsystem, tillbehör beställs separat. För information om inkubatorhuven TH 15, se avsnitt om skakinkubatorer eller se www.vwr.com för ytterligare information.
Caution: Skakbord KS med plats för max. 68x10, 34x25, 27x50, 24x100, 15x250, 9x500, 5x1 000 eller 2x2 000 ml kolvar alt. 4 st provrörsställ. Hållare med plats för: 4x100, 3x250, 2x500, 1x1 000 eller 1x2 000 ml separertrattar.
Specifikationer
- Catalog No:
- 444-9220
- 444-9222
- Modell:
- KS 15 B
- KS 15 B control
- Skakrörelse:
- Längsgående
- Längsgående
- Slag:
- 17 mm
- 17 mm
- Hastighetsområde:
- 30 - 420 min⁻¹
- 30 - 420 min⁻¹
- Skakbord, B×D:
- 400×300 mm
- 400×300 mm
- B×D×H:
- 510×490×150 mm
- 510×490×150 mm
- Vikt:
- 18 kg
- 19 kg
- Max. load:
- 15 kg
- 15 kg