Skakapparat, KL 2
Catalog # 444-9120
Supplier: Edmund Bühler GmbH
Specifications
- Skakrörelse:Cirkulär/ längsgående
- Hastighetsområde:30 - 420 min⁻¹
- Slag:8 mm
- Beskrivning:KL 2 skakapparat med cirkulär och längsgående rörelse
- Modell:KL 2
- Max. load:2 kg
- Vikt:13,5 kg
- B×D×H:355×455×195 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Laboratory shaker which has functionality to change motion from orbital to reciprocating without using any tools. Sturdy, maintenance free shaker, suitable for long term use. Accepts 9×250 ml Erlenmeyer flasks or 3×250 ml separating funnels. Variety of different vessels can be accommodated by choosing from the range of optional attachments.
- Kan ändras från cirkulär till längsgående rörelse
- Kontinuerlig drift eller timer: från 0 - 120 min
- Justerbar hastighet
- Kan användas i 5 till 50 °C (85% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21
Delivery: Levereras inkl. skakbord med 3 st spännvalsar samt en gummimatta. Andra tillbehör finns.