ContactUsLinkComponent
Skakapparat, cirkulär rörelse, KS 501 digital
Skakapparat, cirkulär rörelse, KS 501 digital
Leverantör:  IKA
Certifikat
undefined
Skakapparat, cirkulär rörelse, KS 501 digital
Leverantör:  IKA
Specifikationer
  • Catalog No:
  • IKAA25002985
  • Modell:
  • KS 501 digital (integral USB + RS232)
  • Kolvhastighet:
  • 0 - 300 min⁻¹
  • Skakrörelse:
  • Orbital
  • Max. load:
  • 15 kg
  • Effekt in/ut:
  • 70/19 W
  • Orbit:
  • 30 mm
  • Vikt:
  • 26 kg
  • B×D×H:
  • 505×585×120 mm
Specifikationer