Skakapparat med cirkulär rörelse, Vibramax
Supplier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certificates
About this item
Vibrating platform shakers designed for test tubes or other vessels with analogue control dials for vibration frequency. The insulated motor ensures virtually no heat transfer from motor to platform.
- Kontinuerlig drift eller timer upp till 120 min med ljudlarm
- Vibramax 100 har större amplitud för bästa resultat även för små volymer
- Den mindre amplituden på Vibramax 110 hindrar kontaminering även med fulla provrör
- Kan användas i 0 till 50 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 30
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 30
Ordering information: Levereras med antiglid gummimatta. Tillbehör måste beställas separat.
Specifications
- Catalog No:
- 444-1220
- Modell:
- Vibramax 100
- Kolvhastighet:
- 150 - 2500 min⁻¹
- Skakrörelse:
- Cirkulär vibrerande
- Max. load:
- 2 kg
- Effekt in/ut:
- 31/7 W
- Orbit:
- 3 mm
- Vikt:
- 5,5 kg
- B×D×H:
- 245×310×125 mm