Specifications
- Orbit:3,6 mm
- Beskrivning:High speed microplate shaker
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Waste Reducing
- Modell:Skakapparat för plattor, hög hastighet
- Max. load:3,2 kg
- Effekt:120 W
- Hastighetsnoggrannhet:±2 %
- Vikt:22 kg
- B×D×H:305×394×325 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Idealisk för molekylärbiologiska applikationer, mekanisk och kemisk cellupplösning, blandning av vävnadsprover, blandning av cytogenetisk suspension samt vortexblandning av cellsuspension. Skakapparaten är också idealisk för emulgering av bipolära viskösa vätskor samt för blandning av vätskor i provrör med liten diameter. Passar speciellt för skakning av plattor med tidsinställd eller kontinuerlig drift. Programmerbar timer från 1 sekund till 160 timmar. Hastighet och tid kan enkelt justeras med hjälp av de uppåt- och nedåtriktade pilarna på frontpanelen.
- Med plats för sex plattor utan stapling, max. 48 plattor med stapling (6 st. vågrätt, upp till 8 st. lodrätt). Kan användas med upp till 127 mm höga kärl
- Digital inställning av hastighet och tid
- Programmerbar "pulserande" funktion för effektivare blandning
- Kan användas i 4 till 40 °C i inkubator eller kylrum
- RS232-utgång
Hållaren är 279×311 mm innehåller en skumgummiplatta och tar upp till fyrtioåtta 96-håls plattor. Hållarens höjd kan justeras från 3,2 mm till 127 mm och passar för de flesta plattor, i synnerhet deep-well plattor. Upp till 6 plattor kan staplas på varandra till max. höjd 127 mm. Apparaten är tung och har12 sugfötter, 'vandrar' inte på bänken. Pulsfunktionen gör att den kan stoppas eller startas med olika intervall. Upprepade stopp och start är idealiska för komplicerade blandningsapplikationer, som t.ex. emulgering av mycket viskösa eller bipolära vätskor.