Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, SiloDrill
Leverantör:   BURKLE
Solid sampler, SiloDrill
Leverantör:  BURKLE
Certificates
Solid sampler, SiloDrill
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
When bulk goods are transported, they may separate out and surface samples may not be representative. The sampler is opened manually once it has reached the required depth.
  • Chamber is opened and closed manually
  • Drill tip for easy boring
  • Using extension rods, samples are taken from depths of up to 3,5 metres
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Material
    Längd
    Ø
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-1019
    Provtagare
    Provtagare
    Aluminium
    1500 mm
    90 mm
    400 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13 075,00 kr
    13 075,00 kr
    1 * 1 Items
       13 075,00 kr
  • 300-0108
    Provtagare
    Provtagare
    Rostfritt stål V2A (1.4301)
    1500 mm
    90 mm
    400 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 62 950,00 kr
    62 950,00 kr
    1 * 1 Items
       62 950,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Förlängningsstav, 1000 mm
    Förlängningsstav, 1000 mm
    300-1020
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Väska för transport
    Väska för transport
    312-1141
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 275,00 kr