Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampler, Chemo-Sampler
Sampler, Chemo-Sampler
ChemoSampler, totallängd, PP, 100 ml, 1000 mm
Katalog # 300-0024
Leverantör:   BURKLE
Sampler, Chemo-Sampler
Katalog # 300-0024
Leverantör:  BURKLE
Sampler, Chemo-Sampler
Sampler, Chemo-Sampler
ChemoSampler, totallängd, PP, 100 ml, 1000 mm
Pris
1 725,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
The sample is directly extracted into the original sample bottle with screw cap.
  • Resistant to acid and alkalis
  • Bottle closure with tamper-evident safety ring ensures reliable sample transfer
  • Extension rod makes it possible to extract samples to a depth of 2000 mm from tanks, silos or tankers
Specially developed for sample collection of aggressive liquids such as acids, alkalis, cleaning agents.
Colour: Grey
Varning: Please check chemical resistance.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Beskrivning:
    ChemoSampler, totallängd
  • Längd:
    1000 mm
  • Material:
    PP
Complementary Products
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Beskrivning
    B×D×H
    Hals, innerdiam.
    Gänga
    Tillgänglighet
    Pris
  • 331-0011
    1000 ml
    Provtagningsflaskor i PE med skruvlock
    85×85×214 mm
    43 mm
    54 mm
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items - 59,00 kr
  • 300-0100
    -
    Förlängning 100 cm lång för ChemoSampler
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items - 860,00 kr
  • 300-0099
    500 ml
    Provtagningsflaskor i PE med skruvlock
    75×75×162 mm
    43 mm
    54 mm
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items - 58,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tillgänglighet
    Pris
  • Förlängning 100 cm lång för ChemoSampler
    Förlängning 100 cm lång för ChemoSampler
    300-0100
    -
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items - 860,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Gänga
    Tillgänglighet
    Pris
  • Provtagningsflaskor i PE med skruvlock
    Provtagningsflaskor i PE med skruvlock
    331-0011
    1000 ml
    54 mm
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items - 59,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Gänga
    Tillgänglighet
    Pris
  • Provtagningsflaskor i PE med skruvlock
    Provtagningsflaskor i PE med skruvlock
    300-0099
    500 ml
    54 mm
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items - 58,00 kr