Rollerapparat, mini, Wheaton®
Katalog # 734-1164
Leverantör: DWK Life Sciences
Specifikationer
- Beskrivning:Single deck roller apparatus unit, EU plug, 230 V, 50/60 Hz, 14 W
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
The mini bottle bench top roller culture system is designed for small scale mixing and agitation using bottles that are too small to be accommodated by standard roller apparatus. It is ideal for 30 ml or larger serum bottles, 100 to 125 ml media bottles or 38×200 mm culture tubes for the growth and observation of single chicken or rat embryos. The compact size makes it suitable for laboratories with limited space and for use with standard incubators and cold rooms. Each single deck unit will accommodate a minimum of four bottles.
- Kontinuerlig rotation av cylindriska flaskor vid förutbestämda optimala hastigheter ger bättre mediefördelning och jämn utgasning
- Systemet ger exakt kontroll av flaskornas rotation och kan kompensera för plötsliga eller långvariga förändringar i matningsspänning
- Rullaxlarna sitter monterade i självsmörjande nylonlager, vilket eliminerar många underhållsproblem
- Rymmer flaskor med en diameter på 38-60 mm och en längd på upp till 240 mm, och roterar dessa med 3–45 varv/min (38 mm-flaskor) respektive 2–30 varv/min (60 mm-flaskor)
- Levereras utan kärl (måste beställas separat)
W×D×H: 320×325×180 mm.
Weight: 8 kg.
Caution: Use in an environment rich in carbon dioxide might necessitate more frequent replacement of motor brushes. Not to be used in temperatures exceeding +40 °C.