Kylskåp, gnistfritt, MediLine med ATEX-certifikat
Catalog # 471-1046
Leverantör: Liebherr
Specifikationer
- B×D×H, utv:600×600×860 mm
- Temperatur:+1...+15 °C
- Kapacitet:160 + 180 l
- Beskrivning:Ventilated, ATEX approved refrigerator, LKexv 1800 MediLine
- Seq:09
- Modell:LKexv 1800 MediLine
- Art.nr:471-1046
- Larm:No
- Avfrostning:Automatic
- Display:Digital
- Dörrlås:Yes
- Dörrtyp:1 solid swing door, reversible hinge
- Hyllor/lådor:3 glass shelves
- Vikt:38 kg
- Yttermått, B×D×H:600×600×860 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
ATEX-certifierat, gnistfritt MediLine-kylskåp med explosionssäker insida och statisk kylning. För förvaring av brandfarliga material.
- Temperaturkontroll på utsidan
- Låsbar vändbar dörr
- Automatisk avfrostning med tömningsbar behållare (manuell tömning)
Temperaturområde: +1 till +15 °C
All Liebherr laboratory refrigerators with spark-free interior are tested according to the ATEX Directive. They have a Zone II nA interior for gases, taking into account the safety requirements of material category 3G. They are therefore suited for storing explosive and highly flammable substances.
Certifications: Alla Liebherr-laboratoriekylskåp med gnistfri interiör har testats i enlighet med ATEX-direktivet. De har en Zone II nA-klassad inredning för gaser, i enlighet med säkerhetskraven för materialkategori 3G. Passar därför för förvaring av explosiva och mycket brandfarliga ämnen.