Refraktometer PAL-serien, digital, bärbar
: Atago
These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
- Automatic temperature compensation (ATC) from 10 to 100 °C for PAL-1/2/3/S
- Simple single-handed operation
- IP 65 allows rinsing off the sample with running water
Det finns över 80 specialskalor för PAL-serien som är tillgängliga på begäran för en rad olika produkter t. ex. dextran, fruktos, glukos, laktos, maltos, honung, sojamjölk, havsvatten, citronsyra.
: Levereras med förvaringslåda og pipett och.
- Catalog No:
- 635-0726
- 635-0812
- 635-0153
- 635-0214
- ATAG3810A
- 635-0155
- 635-0154
- 635-0156
- 635-0363
- 635-0158
- 635-0160
- Modell:
- PAL series
- PAL series
- PAL series
- PAL series
- PAL series
- PAL series
- PAL series
- PAL series
- PAL series
- Provstorlek:
- 0,3 ml
- 0,3 ml
- 0,3 ml
- 0,3 ml
- 0,3 ml
- 0,3 ml
- 0,3 ml
- 0,3 ml
- 0,3 ml
- 0,3 ml
- 0,3 ml
- Responstid:
- 3 s
- 3 s
- Elektrisk:
- 2 AAA batteries
- 2 AAA batteries
- 2 AAA batteries
- 2 AAA batteries
- 2 AAA batteries
- 2 AAA batteries
- 2 AAA batteries
- 2 AAA batteries
- 2 AAA batteries
- 2 AAA batteries
- 2 AAA batteries
- W×D×H:
- 55×31×109 mm
- 55×31×109 mm
- 55×31×109 mm
- 55×31×109 mm
- 55×31×109 mm
- 55×31×109 mm
- 55×31×109 mm
- 55×31×109 mm
- 55×31×109 mm
- 55×31×109 mm
- 55×31×109 mm
- Vikt:
- 100 g
- 100 g
- 100 g
- 100 g
- 100 g
- 100 g
- 100 g
- 100 g
- 100 g
- 100 g
- 100 g