Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangpump, drivenhet
Slangpump, drivenhet
Slangpump, drivenhet
Slangpump, drivenhet
Models PD 5101 and PD 5106 for high requirements. Peristaltic pumps are ideal for transporting and metering aggressive, abrasive, or corrosive solutions, and also for sterile media under low pressure. The medium to be transported only comes into contact with the tube, so there is no contamination. Suitable for transporting high-viscosity media, up to 10,000 mPas. The pumps are self-priming, without seals or valves. Can be used in the food industry for filtering and separating, in water treatment, biotechnology, and for routine laboratory applications. Pumping under pressure and vacuum possible. Maintenance-free motors ensure long service life.
  • Analog inställning för hastighet, flödesriktning och start/stopp
  • Elektronisk hastighetskontroll, noggrannhet ±0,5%
  • Pumpenheten har analogt gränssnitt för 0 till 10 V eller 4 till 20 mA
  • Justerbar flödesriktning (vänster/höger)
  • Knapp för maximal hastighet ökar påfyllning och tömning
  • Upp till 3 pumpar kan ställas på varandra
  • Skyddsklass IP 55
Modell PD 5101:
Flödesområde med enkanalspumphuvuden: 0,3 till 729 ml/min/Flödesområde med flerkanalspumphuvuden: 0,005 till 336 ml/min
Hastighetsområde: 5 till 120 min⁻¹
Hastighetskontroll: Digital med återkoppling
Hastighetsinställning: Skala
Kan utrustas med 2 pumphuvuden: (SP quick och SP quick d)
Flerkanals pumpenhet inkl. flerkanalsadapter. Kan utrustas med C4, C8 och C12 flerkanalspumphuvuden (beställ pumphuvuden separat)
Model PD 5106:
Flödeshastighet: 1,6 till 3,644 ml/min
Hastighetsområde: 24 till 600 min⁻¹
Hastighetskontroll: Digital med återkoppling
Hastighetsinställning: Skala
Pumpenheten lämpar sig inte för flerkanalspumphuvuden eller pumphuvud SP quick d
Product Family Options
  • Beskrivning
    Electrical plug type
    Höjd
    Längd
    Bredd
    Strøm
  • Slangpump, PD 5101
    EU
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V, 50/60 Hz
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 44 275,00 kr
    44 275,00 kr
    1 * 1 Items
       44 275,00 kr
  • Slangpump, PD 5101
    5000
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V, 50/60 Hz
  • Peristaltic pump, PD 5101
    CH
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V, 50/60 Hz
  • Slangpump, PD 5101 med flerkanalsadapter
    EU
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V, 50/60 Hz
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 46 150,00 kr
    46 150,00 kr
    1 * 1 Items
       46 150,00 kr
  • Slangpump, PD 5101 med flerkanalsadapter
    5000
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V, 50/60 Hz
  • Peristaltic pump, PD 5101 with multi-channel adaptor
    CH
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V, 50/60 Hz
  • Slangpump, PD 5106
    EU
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V, 50/60 Hz
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 42 075,00 kr
    42 075,00 kr
    1 * 1 Items
       42 075,00 kr
  • Slangpump, PD 5106
    5000
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V, 50/60 Hz
  • Peristaltic pump, PD 5106
    CH
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V, 50/60 Hz
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • HEID526-14100-00
    Foot-switch for start and stop
    1 * 1 Items - 3 200,00 kr