Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangpump, drivenhet
Slangpump, drivenhet
Slangpump, drivenhet
Certificates
Slangpump, drivenhet
Slangpump, drivenhet
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Models PD 5001 and PD 5006 for standard applications. Peristaltic pumps are ideal for transporting and metering aggressive, abrasive, or corrosive solutions, and also for sterile media under low pressure. The medium to be transported only comes into contact with the tubing, so there can be no contamination. Suitable for transporting high-viscosity media up to 10000 mPas. The pumps are self-priming, with no seals or valves. They can be used in the food industry for filtering and separating, for water treatment, in biotechnology, and for routine laboratory applications. Pressure and vacuum displacement possible. Maintenance free motors ensure long service life.
  • Analog hastighetsinställning
  • Elektronisk hastighetskontroll, noggrannhet ± 2%
  • Justerbart flöde och flödesriktning
  • Upp till 3 pumpar kan ställas på varandra
  • Skyddsklass IP 30
Modell PD 5001:
Flödesområde, med enkanalspumphuvuden: från 0,7-729 ml/min/Flödesområde, med flerkanalspumphuvuden: från 0,01 - 336 ml/min
Hastighetsområde 10 - 120 min⁻¹
Hastighetsreglering: Analog med återkoppling
Hastighetsinställning: Skala
Kan utrustas med 2 pumphuvuden (SP quick och SP quick d)
Flerkanals pumpenhet inkl. flerkanalsadapter. Kan utrustas med C4, C8 och C12 flerkanals pumphuvuden
Model PD 5006:
Flödesområde: 3,3 - 3 644 ml/min
Hastighetsområde: 50-600 min⁻¹
Hastighetsreglering: Analog med återkoppling
Hastighetsinställning: Skala
Pumpenheten lämpar sig inte för flerkanalspumphuvuden och pumphuvud SP quick d
Product Family Options
Product Information
  • Beskrivning
    Höjd
    Längd
    Bredd
    Strøm
    Availability
    Price
  • Slangpump, PD 5001 med flerkanalsadapter
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V/50/60 Hz
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 42 775,00 kr
    42 775,00 kr
    1 * 1 Items
       42 775,00 kr
  • Slangpump, PD 5001 med flerkanalsadapter
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V/50/60 Hz
    Discontinued
  • Peristaltic pump, PD 5001, CH-plug
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V/50/60 Hz
    Discontinued
  • Peristaltic pump, PD 5001, EU-plug
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V/50/60 Hz
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 40 900,00 kr
    40 900,00 kr
    1 * 1 Items
       40 900,00 kr
  • Peristaltic pump, PD 5001
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V/50/60 Hz
    Discontinued
  • Peristaltic pump, PD 5006, CH-plug
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V/50/60 Hz
    Discontinued
  • Slangpump, PD 5006
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V/50/60 Hz
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 38 025,00 kr
    38 025,00 kr
    1 * 1 Items
       38 025,00 kr
  • Slangpump, PD 5006
    225 mm
    256 mm
    166 mm
    230 V/50/60 Hz
    Discontinued