Fatpump, Ultra-pure
Leverantör: BURKLE
Certifikat
Om denna produkt
Idealisk för avtappning av vätskor med hög renhet. PTFE och FEP har hög kemikalieresistens vilket möjliggör pumpning av vätskor som påverkar vanliga material som PP eller PVC (utom elementärt fluor). Kranen av PTFE förhindrar läckage av farliga ångor och droppar inte.
- Hög kemikalieresistens
- Gängade fatanslutningar för olika behållare finns som tillval
- Reglerbar justering av nedsänkningsdjup, vilket garanterar bra residualextraktion
PP contact parts and flexible PVC tubing.
Relaterad information
Barrel Pump
Videor
VWR® for chromatography columns, consumables and reagents