Orders LinkContactUsLinkComponent
Fatpump, Pump-it®
Fatpump Pump-it®, PP, 8 l/min
  223-1611
 :   BURKLE
Fatpump, Pump-it®
  223-1611
 :  BURKLE
Fatpump, Pump-it®
Fatpump, Pump-it®
Fatpump Pump-it®, PP, 8 l/min
2 075,00 kr
1 * 1 Items
Kapselpump PP med FKM-packning. För snabb och ren tömning av behållare, dunkar och små tunnor upp till 60 liter. Tryck byggs upp med hjälp av pistongen och vätskan tvingas ut ur behållaren. Lämplig för svaga syror, baser och petrokemiska produkter.
  • Passar behållare med gänga 64 mm (BSI)
  • Ett set adaptrar för vanliga gängor finns
  • Exakt dosering, inget sill
  • Nedsänkningsdjup 100 cm
Obs! Ej lämplig för användning med saltsyra.
NOTE: Not suitable for use with hydrochloric acid
  • Flödeshastighet:
    8 l/min
  • Beskrivning:
    Fatpump Pump-it®
  • Material:
    PP
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • 223-1615
    Gängadapter, PP, brun/blå, yttre/inre: 64 mm (BSI)/DIN 71
    1 * 1 Items - 390,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 223-0080
    Gängadapter, PP, grön, yttre/yttre: 2" grov gänga Mauser/64 mm (BSI)
    1 * 1 Items - 235,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 223-0081
    Gängadapter, PP, blå, yttre/yttre: 2" BSP/64 mm (BSI)
    1 * 1 Items - 235,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 223-1619
    Adapterset, innehåller 1 av vardera 223-0080, 223-0044, 223-0081, 300-0016 och 223-0045
    1 * 1 Items - 960,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 223-1614
    Adapter, PP, gul/blå, ytter/inner: 64 mm (BSI)/DIN 61
    1 * 1 Items - 460,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 223-0045
    Adapter, PP, svart, ytter/inner: 64 mm (BSI)/DIN 51
    1 * 1 Items - 390,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 300-0016
    Adapter, PP, svart, ytter/inner: 64 mm (BSI)/DIN 60 för Mauser-Fasset
    1 * 1 Items - 400,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 223-0044
    Adapter, PP, brun, ytter/inner: 2 grov gänga Leer/TriSure – 64 mm (BSI)"
    1 * 1 Items - 235,00 kr