Fatpump
Supplier: BURKLE
Jump to:
About this item
Drum pumps in PP, with rigid discharge tube or flexible PVC discharge hose with stopcock. Fast simple decanting of liquids from drums, canisters and tanks.
- Mycket god kemikalieresistens, även lämplig för avtappning av syror, baser och aggressiva rengöringsmedel
- Pumphastighet upp till ca 12 L/min
- Steglös justering av pumpens nedsänkningsdjup, vilket ger god extraktion av restvolymer
- Den mjuka utloppsslangen i PVC är 1,2 m lång
- Backventilen i botten säkerställer bra borttagning av kvarvarande vätska i fatet
12 Options Available Below
Product Details & Documents
Drum pumps in PP, with rigid discharge tube or flexible PVC discharge hose with stopcock. Fast simple decanting of liquids from drums, canisters and tanks.
- Mycket god kemikalieresistens, även lämplig för avtappning av syror, baser och aggressiva rengöringsmedel
- Pumphastighet upp till ca 12 L/min
- Steglös justering av pumpens nedsänkningsdjup, vilket ger god extraktion av restvolymer
- Den mjuka utloppsslangen i PVC är 1,2 m lång
- Backventilen i botten säkerställer bra borttagning av kvarvarande vätska i fatet
Documents
Product Family Options
Product Information
- BeskrivningMaterialFlödeshastighetNedsänkningTotal längdAvailabilityPrice
- Fatpump med slang och kranPP230 ml/stroke650 mm740 mmLog in for availability1 * 1 Items2 325,00 kr
- Fatpump med slang och kranPP260 ml/stroke800 mm900 mmLog in for availability1 * 1 Items2 400,00 kr
- Fatpump med slang och kranPP300 ml/stroke1000 mm1090 mmLog in for availability1 * 1 Items2 525,00 kr
- Fatpump med slang och kranPP200 ml/stroke500 mm600 mmLog in for availability1 * 1 Items2 325,00 kr
- Fatpump med slang och kranPP300 ml/stroke1250 mm1340 mmLog in for availability1 * 1 Items3 050,00 kr
- Fatpump med slang och kranPP300 ml/stroke1500 mm1590 mmLog in for availability1 * 1 Items3 200,00 kr
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- 223-1271PVC barrel plug, in PVC: universal adapter makes decanting easier and safer. For openings with a diameter from 40 - 70 mm.
For decanting non-combustible liquidsLog in for availability1 * 1 Items - 380,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- 223-1263Barrel screw joint for Tri-Sure, internal thread, in PP: holds the pumps firmly in the drum. For decanting non-combustible liquidsLog in for availability1 * 1 Items - 715,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- 223-1262Barrel screw joint for Mauser 2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquidsLog in for availability1 * 1 Items - 655,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- 223-1261Barrel screw joint for R2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquidsLog in for availability1 * 1 Items - 525,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- 223-1251Discharge tubing, in PVC, transparent, 1,2 m long with tapLog in for availability1 * 1 Items - 470,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice