Hävert
Hävert, LDPE/PVC, 9 l/min, 1000 mm, 15 mm
Katalog # 223-1513
Leverantör: BURKLE
Gå till:
Product Details & Documents
Siphon pump in LDPE/PVC.
- Mediet syns bra genom slangen
- Med stoppventil
- Idealisk för tillfällig avtappning av vätskor
Lättanvänd modell, för snabb överföring av vattenhaltiga vätskor från upphöjda behållare till lägre placerade behållare. Arbetar enligt hävertprincipen: vätskan behöver bara luftas en gång. Inte lämplig för avtappning av starka syror och alkalier.
Specifikationer
- Flödeshastighet:9 l/min
- Beskrivning:Hävert
- Material:LDPE/PVC
- Nedsänkning:1000 mm
- Rör, diam:15 mm