Pipett, elektronisk, Transferpette® electronic
Supplier: Brand
Certificates
About this item
Den kolvstyrda pipetten Transferpette® electronic kombinerar de allmänt erkända egenskaperna hos BRAND mekaniska pipetter med fördelarna med elektroniska apparater.
- Lätt att använda: Intuitiv meny, färgad avkastningsknapp och lättbegriplig teknisk dokumentation
- Spetsar från BRAND® och andra tillverkare kan användas tack vare spetskonens design
- Brett urval av program: pipettering, provblandning, omvänd pipettering, pipettering för elektrofores, dispensering, "Easy Calibration"-program för snabbjustering av Transferpette® electronic utan verktyg och funktioner för "uppdatering" av batteriet
- Autoklaverbar (endast spetskon)
* Filter
Ordering information: Levereras med kvalitetscertifikat, batteri och silikonolja.
Related Information
BRAND Transferpette electronic Advanced pipetting BRAND Transferpette electronic General pipetting
Videos
Brand Transferpette Electronic Micropipettes Brand Volumetric Measurement in Laboratory Brand Volumetric Measurement in the Laboratory