Multikanalspipett, ställbar volym, mLINE®
Supplier: Sartorius
Certificates
About this item
mLINE®-pipetter erbjuder en unik kombination av nya och patenterade funktioner för större noggrannhet och precision. Med inbyggt utbytbart spetskonfilter som förhindrar förorening och skada.
- Klar och tydlig display med stora siffror
- Utrustad med speciella fjäderbelastade spetskoner (dvs. Optiload-mekanismen) som som gör att laddning av spetsar sker med lika stor, konstant kraft för varje kanal och med användning av minimal kraft
- Patenterad kolvteknologi resulterar i minsta möjliga pipetteringskraft
- Med färgkoder för enkelt pipettval och fem färgkodningslock
- Värmeisolering av de inre komponenterna förbättrar både noggrannhet och reproducerbarhet
- Autoklaverbar
Det finns två typer av filter: Safe-Cone standard och Safe-Cone Plus. Standardfiltret rekommenderas för rutinapplikationer och Plus-filtret för mer krävande applikationer, som cellodling, arbete med bakterier och virus och molekylärbiologiskt arbete.
* Safe-Cone Plus
Specifications
- Catalog No:
- 613-5082
- 613-5083
- 613-5084
- 613-5079
- 613-5080
- 613-5081
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001